Learn More
Óxido de silicio(IV), 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
96.30€ - 653.00€
CAS | 7631-86-9 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Si |
Peso molecular (g/mol) | 60.08 |
Número MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Clave InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
SMILES | O=[Si]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11403820
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089709.30 |
250 g |
96.30€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11413820
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089709.A1 |
1 kg |
246.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11423820
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089709.A7 |
5 kg |
653.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Silicon(IV) oxide is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7631-86-9 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 |
Especificaciones
2230°C | |
1710°C | |
Polvo amorfo de malla -325, S.A. 5 m2/g | |
O2Si | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
silanodiol | |
24261 | |
60.09 |
Silicon(IV) oxide | |
7631-86-9 | |
99.8% (metals basis) | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
Insoluble in water. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
2.2 to 2.6 g/mL |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes