Learn More
Óxido de silicio(IV), 40 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307527
5 kg, 5 Kg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kg
5 Kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. Azide group can be used to conjugate to a variety of alkyne-functionalized biomolecules. Chain Transfer Agent (CTA). SDS mixture of sodium alkyl sulfates consisting chiefly of sodium lauryl sulfate. Used as a suspending and thickening agent in pharmaceutical
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) oxide
Nombre de nota 40% in H2O
Color Incolora
Forma física Partículas de 0,02 micrómetros, en líquido
Cantidad 5 kg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC dioxosilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Olor Odorless
Densidad 1.3
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Óxido de silicio(IV), 40 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis