Learn More
Óxido de silicio(IV), 30 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11354778
Óxido de silicio(IV), 30 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354778
1 kg, 1 Kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kg
25 Kg
5 Kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Código de producto. 11354778
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043111.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para su uso como aglutinante en revestimiento cerámico de moldes de inversión, con polvos refractarios para producir revestimientos superiores
Used as sodium stabilizing counterion, for preparation of silica catalytic supports. Also used in glass manufacturing, foundry sand casting, metallurgical flux sand, ceramics sand, gas recovery, paint and coatings, filtration sand, chromatographic column treatment, wood treatment, inks, desiccants and powder metal molding. Its is principle gateway in electronic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 305 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) oxide
Nombre de nota 30% in H2O
Color Incolora
Forma física Partículas de 0,01 micrómetros, en líquido, S.A. 305 m
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Densidad 1.2 g/cm3 at 20°C
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX29H077 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number043111.A7,043111.A1
Número de loteH04X048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number043111.A7,043111.A1
Número de loteI30P13 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number043111.A7,043111.A1
Número de loteJ01W029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number043111.A7,043111.A1
Número de loteA04K09 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number043111.A7,043111.A1
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Óxido de silicio(IV), 30 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt