Learn More
Carburo de silicio, fase beta, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11435480
Carburo de silicio, fase beta, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407789
5 g, 5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11435480
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044646.06
Solicitar formato a granel o personalizado
S.A. 70 a 90 m2/g
Silicon carbide can be used form very hard ceramics that are widely used in applications requiring high endurance, such as car brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide as light-emitting diodes (LEDs) and detectors in early radios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 409-21-2
Fórmula molecular CSi
Peso molecular (g/mol) 40.10
Número MDL MFCD00049531
Clave InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon carbide
Punto de fusión 2700°C
Nombre de nota beta-phase
Color Negro a gris
Forma física Polvo APS de 45-55 nm,S.A. de 70 a 90 m
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water
Nombre IUPAC metanidilidesilanilio
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.1
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteU09K024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/08/2024 Código de producto044646.22,044646.14,044646.06
Número de loteZ14I020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2023 Código de producto044646.22,044646.14,044646.06
Número de loteU06G036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Código de producto044646.22,044646.14,044646.06
Número de loteP24I044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Código de producto044646.22,044646.14,044646.06
Número de loteW20H017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Código de producto044646.22,044646.14,044646.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carburo de silicio, fase beta, Thermo Scientific Chemicals >