Learn More
Ambion™ ARNip de diseño personalizado Silencer™ Select
Los ARNip personalizados Silencer™ (dúplex de 21 bp sin modificar) son herramientas de ARN de interferencia (ARNi) rentables ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares.
Marca: Ambion™ 4399666
443.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24071" para aplicar la oferta.
Descripción
- Herramientas de interferencia de ARN (ARNi) rentables, ideales para derribar la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares.
- Utilice el generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Especificaciones
Contiene ARNip seco y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a -20 °C como máximo. | |
Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células | |
ARNip con diseño personalizado | |
20 nmol | |
Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior |
GeneAssist: ARNip Silencer™ Select con diseño personalizado | |
Silencer™ Select | |
Estándar | |
Ambiente |
Promociones
-
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Gibco™
Promoción de la biología celular
Descubra cómo puede maximizar sus ahorros e impulsar su investigación al siguiente nivel con nuestros productos de gama alta de Gibco y Thermo Scientific.Promo Code: 24071Expires: 2025-12-31