Learn More
BRAND™ Probetas de mezcla de vidrio borosilicatado de clase B SILBERBRAND ETERNA
Manufactured from borosilicate glass and complies with DIN EN ISO 4788 standards. BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Class B Borosilicate Glass Mixing Cylinders include a polypropylene or polyethylene stopper and hexagonal base.
Marca: BRAND™ 33928
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Beschreibung
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 4788.
- Calibrado para contener (TC, In).
- Incluye un tapón de polipropileno o polietileno y una base hexagonal.
- Altura medida sin el tapón.
Spezifikation
Redondo | |
Ámbar | |
Hexagonal | |
DIN EN ISO 4788 | |
50 ml | |
Certificado de lote, tapón de polipropileno | |
Polipropileno | |
1 ml |
Para el almacenamiento | |
Probeta mezcladora graduada | |
Vidrio de borosilicato | |
Clase B | |
220 mm | |
Graduaciones en ámbar | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave |