Learn More
BRAND™ Probetas de mezclado de vidrio borosilicatado de clase B Silberbrand™ Eterna™
Código de producto. p-8004859 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10440941 1000 ml cada uno
11834000 100 ml paquete de 2
11854160 250 ml paquete de 2
11844000 500 ml paquete de 2
10756831 50 ml paquete de 2
10417523 25 ml paquete de 2
6 options
Código de producto. 10440941
Marca: BRAND™ 33962
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con los estándares DIN ENISO 4788. Las probetas de mezclado de clase B BRAND™Silberbrand™Eterna ™ incluyen un tapón de polipropileno o polietileno y una base hexagonal.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 4788.
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • Incluye un tapón de polipropileno o polietileno y una base hexagonal.
  • Altura medida sin el tapón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Color de escala Ámbar
Forma Redondo
Tipo Probeta mezcladora graduada
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 1000 ml
Altura (métrico) 500 mm
Incluye Certificado de lote, tapón de polietileno
Báscula Graduaciones en ámbar
Material del tope Polietileno
Material del cierre Polietileno
Graduaciones 10 ml