Learn More
BRAND™ Bureta automática compacta SILBERBRAND con tira Schellbach
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fácil de reparar
- Todos los componentes individuales son reemplazables
- Llave de paso de PTFE desmontable
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
Especificaciones
Especificaciones
Exactitud | ±0,1 ml |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
Graduaciones | 0,1 ml |
Incluye | Tira Schellbach negra, frasco de LDPE de 1000 ml |
Llaves de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Garantía | 12 meses |
Tipo | Bureta automática |
Class | Clase B |
Título del producto
BRAND™ Bureta automática compacta SILBERBRAND con tira Schellbach >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido