Learn More
Epredia™ Clarificador Signature Series™ Clarifier™ 1, 2 Código de producto.: 10603639
Epredia™ Clarificador Signature Series™ Clarifier™ 1, 2
Código de producto. 10603639 Tienda Thermo Scientific Productos
1 gal, Clarifier 2, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
4 x 1 gal.
Tipo:
Clarifier 2
Clarifier™ 1
Tamaño de la unidad:
4 PCS
cada uno
Código de producto. 10603639
Marca: Epredia™ 7402
Mejore la definición nuclear y la claridad de las hematoxilinas Signature Series con Epredia™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
Mejore la definición nuclear y la claridad de las hematoxilinas Signature Series con Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
  • Mejora el contraste entre los núcleos y el citoplasma
  • Aumenta la transparencia celular
  • Elimina la tinción de fondo causada por un exceso de adhesivo de tejido
  • Elimina la tinción de hematoxilina no deseada del adhesivo sin afectar a la tinción del núcleo
Nota:
  • Clarifier 1 se recomienda con hematoxilina 7211 y hematoxilina 1
  • Clarifier 2 se recomienda con hematoxilina 7212 y hematoxilina 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Clarifier 2
Cantidad 1 gal
Título del producto
Epredia™ Clarificador Signature Series™ Clarifier™ 1, 2 >