missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Siglec-10 Antibody (SIGLEC10/7583) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-27040PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Siglec-10 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Siglec-10 | |
Monoclonal | |
PerCP | |
MGC126774, PRO940, sialic acid binding Ig-like lectin 10, sialic acid-binding Ig-like lectin 10, SIGLEC-10, siglec-like gene 2, Siglec-like protein 2, SLG2sialic acid binding Ig-like lectin 10 Ig-like lectin 7 | |
Recombinant fragment (around aa500-697) of human Siglec-10 protein (exact sequence is proprietary) | |
0.1 mL | |
Immunology | |
89790 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2 κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
SIGLEC10/7583 | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Siglec-10 Antibody (SIGLEC10/7583) [PerCP], Novus Biologicals™ > 0.1 mL, PerCP
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido