Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento Shimadzu dividido/sin división con cono simple
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092071
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12974001
  • 330.00€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
Especificaciones
5/paq.
Revestimiento de entrada con divisiones/sin divisiones con una única junta cónica
5 mm
95 mm
3,4 mm
Instrumentos para GC Shimadzu
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento Shimadzu dividido/sin división con cono simple >