Learn More
Daniels Healthcare™ Recipiente de polipropileno para objetos punzantes multiuso Sharpsguard™ Código de producto.: 12923495
Daniels Healthcare™ Recipiente de polipropileno para objetos punzantes multiuso Sharpsguard™
Código de producto. 12923495
3,75 L, 218 mm, 176 mm, BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500, cada uno
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2,5 L
3,75 L
5 L
7 L
Altezza (sistema metrico):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Lunghezza (sistema metrico):
176 mm
248 mm
Certificazione/Conformità:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12923495
Marca: Daniels Healthcare™ DD474YL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice este recipiente de objetos punzantes multiuso para obtener una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos. Los recipientes de objetos punzantes multiuso de polipropileno Healthcarer Daniels™ Sharpsguard™ incluyen una construcción de polipropileno sólida y un grosor de pared diseñado para satisfacer las exigencias de resistencia, sencillez y valor.
  • Capacidad máxima en el mínimo espacio de trabajo
  • Fabricado conforme a BS 7320: 1990 y los estándares ISO 9002, y homologado según el grupo de embalaje II de UN
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
  • Un asa lateral resistente evita que el recipiente ruede para un transporte seguro y una eliminación sencilla
  • El asa evita que el recipiente ruede en el caso poco probable de que se tire, y permite colgarlo en un soporte POUDS™
Especificaciones
Capacità (sistema metrico) 3,75 L
Certificazione/Conformità BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Tipo di chiusura Tapa
Colore Amarillo
Altezza (sistema metrico) 218 mm
Lunghezza (sistema metrico) 176 mm
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 77 x 45 mm (L x An)
Autoclavabile Esterilizable en autoclave
Da utilizzare con (applicazione) Ideal para uso general
Materiale Polipropileno
Título del producto
Daniels Healthcare™ Recipiente de polipropileno para objetos punzantes multiuso Sharpsguard™ >