Learn More
Hospidex™ Recipiente de polipropileno de riesgo biológico Sharpsafe™ Código de producto.: 11988877
Hospidex™ Recipiente de polipropileno de riesgo biológico Sharpsafe™
Código de producto. 11988877
1 L, paquete de 100
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
7 L
13 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. 11988877
Marca: Hospidex™ SHA4160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice el recipiente de residuos de riesgo biológico de polipropileno Sharpsafe™ para el transporte de mercancías peligrosas con riesgo biológico para su eliminación.
  • Amarillo
  • Polipropileno
  • Certificación NFX 30-505
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Certificaciones/conformidad NFX30-500
Altura (métrico) 188 mm
Longitud (métrico) 106 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para la recogida de las actividades de tratamiento de residuos punzocortantes, punzantes, afilados o puntiagudos
Material Polipropileno
Tipo de producto Recipiente de riesgo biológico
Título del producto
Hospidex™ Recipiente de polipropileno de riesgo biológico Sharpsafe™ >