Learn More
Epredia™ Portaobjetos con polisina Shandon™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Descripción:
Azul; 144/envase
Blanco; 144/paquete
Blanco; 1440/envase
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 1440
Descripción
Consiga una adhesión superior de células y tejidos con los portaobjetos con polisina Thermo Scientific™ Shandon™.
- La polisina dota de una adherencia permanente avanzada a los portaobjetos de microscopio.
- Sus productos químicos integrados generan atracción electrostática y química para los tejidos y células.
Especificaciones
Especificaciones
Material | Polysine |
Tipo | Microscope Slide |
Color | Blue |
Descripción | Azul; 144/envase |
Título del producto
Epredia™ Portaobjetos con polisina Shandon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido