Learn More
Epredia™ Portaobjetos con polisina Shandon™ Código de producto.: 12618106
Epredia™ Portaobjetos con polisina Shandon™
Código de producto. 12618106 Tienda Epredia Productos
Blanco; 1440/envase, paquete de 1440
Click to view available options
Descripción:
Azul; 144/envase
Blanco; 144/paquete
Blanco; 1440/envase
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 1440
Código de producto. 12618106
Marca: Epredia™ 6776215CS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Consiga una adhesión superior de células y tejidos con los portaobjetos con polisina Epredia™ ShandonTM.
Consiga una adhesión superior de células y tejidos con los portaobjetos con polisina Thermo Scientific™ Shandon™.
  • La polisina dota de una adherencia permanente avanzada a los portaobjetos de microscopio.
  • Sus productos químicos integrados generan atracción electrostática y química para los tejidos y células.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polysine
Tipo Microscope Slide
Color Blanco
Descripción Blanco; 1440/envase
Título del producto
Epredia™ Portaobjetos con polisina Shandon™ >