Learn More
Invitrogen™ Human SGKL (SGK3), GST Tag Recombinant Protein
Human SGKL (SGK3), GST Tag Recombinant Protein
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037389, S487D |
---|---|
Alias de gen | SGKL (SGK3) |
Familia Quinasa | SGK Kinase Family |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15438553
|
Invitrogen™
PR7301A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10545823
|
Invitrogen™
PV4058 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Unlike SGK, SGKL is not induced by serum or glucocorticoids. It is induced in response to signals that activate phosphatidylinositol 3-kinase, which is also true for SGK.
Especificaciones
NP_037389, S487D | |
SGK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
SGKL (SGK3) | |
Human | |
GST Tag |