Learn More
SGE™ Kits básicos de sistema de empalmes FingerTite SilTite™
Para sistemas de cromatografía de gases
Marca:  SGE™ 073618
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15248963
  • 291.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Descripción
FingerTite SilTite es el sistema de última generación de empalmes para sistemas de cromatografía de gases y ofrece una instalación sencilla y a prueba de fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas. Cada kit básico incluye todas las piezas necesarias para convertir un sistema de GC (un inyector y un detector) en un sistema de FingerTite SilTite. No es necesario realizar ninguna modificación permanente en el instrumental del sistema, por lo que empezar a utilizar de nuevo los conectores convencionales es muy rápido y sencillo.
  • Facilidad de uso:
  • Conexión fiable
  • Siempre libre de fugas
  • Elimina la contaminación que pueden provocar los empalmes de Vespel™ o grafito
  • No es necesario volver a apretar empalmes tras los ciclos de temperatura
  • Reduce el fondo de aire
  • SIN HERRAMIENTAS (FingerTite)
Especificaciones
Especificaciones
Kit básico para inyector/FID FingerTite Bruker (Varian)
0,53 mm de diámetro interior Columnas
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SGE™ Kits básicos de sistema de empalmes FingerTite SilTite™ > Kit básico para Varian/Bruker INY/FID