Learn More
SGE™ Jeringas con aguja fija estándar Serie II
Jeringas estándar con reborde antienrollamiento y agujas alineadas con marca de cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la precisión y la exactitud en < ± 1 %
Marca:  SGE™ 002030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10127070
  • 206.00€ / paquete de 6
Descripción
Jeringas estándar con reborde antienrollamiento y agujas alineadas con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la precisión y la exactitud en un <± 1 %
  • Los émbolos de acero inoxidable se instalan a mano y no son intercambiables ni reemplazables
  • El cuerpo de las jeringas con capacidades de 5 y 10 μl tienen un DE de 6,5 mm, la escala tiene una longitud de 54,1 mm e incluyen una aguja de calibre 26s de 50 mm de longitud
  • El cuerpo de las jeringas con capacidades de 25 y 500 μl tienen un DE de 8 mm, la escala tiene una longitud de 60 mm e incluyen una aguja de calibre 25 de 50 mm de longitud. Los modelos de aguja fija tienen la aguja pegada al cuerpo con un adhesivo de epoxi resistente a los disolventes. Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Especificaciones
Especificaciones
± 1%
26 G
0,25 in
0,47 mm
1,96 in
Mayor: 1,0 µl, menor: 0,2 µl
6 paq.
Bisel fijo
Vidrio de borosilicato (cuerpo)
0,01 in
6,5 mm
Protección del émbolo
Jeringa para microvolúmenes
10F
10 μl
Fijo
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SGE™ Jeringas con aguja fija estándar Serie II > Aguja fija; aguja: 50 mm; calibre: 26: DE: 0,47mm; volumen: 10 μl; pack de 6