Learn More
Trajan™ LC Luer Lock Needles
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
25 G
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,37 mm
Diámetro exterior (métrico):
0,5 mm
0,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,014 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,027 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,37 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,7 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Estilo de punta de aguja | LC |
| Mostrar más |