Learn More
Trajan™ FocusLiner cónico con divisiones/sin divisiones para Agilent
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca:  Trajan™ 092011
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003712
  • 995.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Agilent
Especificaciones
Especificaciones
25/paq.
Revestimiento de entrada para GC, FocusLiner cónico con divisiones/sin divisiones
6,3 mm
78,5 mm
4 mm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan™ FocusLiner cónico con divisiones/sin divisiones para Agilent > 25/paq.