Learn More
SGE™ Columnas capilares para GC: Dimetilpolisiloxano
Serie de columnas con altos niveles de robustez, reproducibilidad y rendimiento
Marca: SGE™ 054803
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sangrado bajo; inercia alta para los análisis más exigentes
- Alto nivel de tolerancia a muestras y muestras adversas
- Fabricado conforme a las especificaciones exactas, garantizando la reproducibilidad de columna a columna
forte BPX-1 (100 % dimetilpolisiloxano)— columna no polar de 100 %polidimetilsiloxano ideal para destilación simulada en el sector del petróleo
Especificaciones
400 °C | |
100% dimetilpolisiloxano | |
0,1 μm | |
0,1 μm | |
Revestimiento de poliimida | |
No polar |
0,53 mm | |
Destilación simulada | |
De -30 °C a +400 °C | |
10 m | |
BPX1 |
Título del producto
SGE™ Columnas capilares para GC: Dimetilpolisiloxano > BPX-1; grosor de la película: 0,1 μm; longitud: 10 m; DI: 0,53mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido