Learn More
Trajan™ Columnas capilares para GC BP10 (1701)
Diseñadas específicamente para la separación de los pesticidas organoclorados enumerados en los métodos de la EPA 608 y 8081
Marca: Trajan™ 054268
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Columna altamente inerte
- Sangrado bajo
- Puede aclararse con disolvente
- Ideal para los métodos EPA 608 y 8081, pesticidas, herbicidas y productos farmacéuticos
Especificaciones
280/300 °C | |
14 % cianopropilfenilopolisiloxano | |
Análisis medioambiental (métodos EPA 608 y 8081), Análisis de pesticidas y herbicidas, Drogas, Análisis farmacéutico | |
0,5 μm | |
Forte™ BP10 (1701) | |
Sílice fundido |
0,32 mm | |
G46 | |
De - 20 °C a + 280/300 °C | |
25 m | |
Moderadamente polar |
Título del producto
Trajan™ Columnas capilares para GC BP10 (1701) > Grosor de película: 0,50 μm; D.I.: 0,32mm; longitud: 25 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido