Learn More
Trajan™ Diamond LC Needles for 100 to 500μL Manual and Autosampler Syringes
Removable needle design ensures carryover levels are reduced even lower than the best fixed needle syringes available. Trajan Scientific and Medical™ Diamond LC Needles for 10 to 50μL Manual and Autosampler Syringes are MS ready and designed to improve the sensitivity of your MS results.
90.40€ - 108.00€
Especificaciones
Material | Stainless Steel |
---|---|
Calibre de aguja | 22 G |
Diámetro exterior (imperial) | 0,02 in |
Diámetro exterior (métrico) | 0,72 mm |
Tipo de producto | Aguja Diamond |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud de la aguja (imperial) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud de la aguja (imperial) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13127906
|
Trajan™
0355213 |
0,37 mm | 2 pulg | Con revestimiento hidrófilo ultrasuave |
98.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13117906
|
Trajan™
0355211 |
0,17 mm | 2 pulg | Con revestimiento hidrófilo ultrasuave |
98.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13167906
|
Trajan™
0355221 |
0,17 mm | 2 pulg | Con revestimiento hidrófobo ultrasuave |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13147906
|
Trajan™
0355216 |
0,17 mm | 2,24 in | Con revestimiento hidrófilo ultrasuave |
98.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13177906
|
Trajan™
0355223 |
0,37 mm | 2 pulg | Con revestimiento hidrófobo ultrasuave |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13197906
|
Trajan™
0355226 |
0,17 mm | 2,24 in | Con revestimiento hidrófobo ultrasuave |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13127916
|
Trajan™
0355233 |
0,37 mm | 2 pulg | Con revestimiento ultrasuave |
90.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13117916
|
Trajan™
0355231 |
0,17 mm | 2 pulg | Con revestimiento ultrasuave |
90.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13147916
|
Trajan™
0355236 |
0,17 mm | 2,24 in | Con revestimiento ultrasuave |
90.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Improve the sensitivity of your MS analysis:
- Lowest syringe carryover
- Reduced non-specific sample interaction and increased analyte recovery
- Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.
Especificaciones
Stainless Steel | |
0,02 in | |
Aguja Diamond | |
Jeringas manuales y de muestreador automático (de 100 a 500 μl) |
22 G | |
0,72 mm | |
LC |