Learn More
Trajan™ Diamond LC Needles for 100 to 500μL Manual and Autosampler Syringes
Descripción
Mejorar la sensibilidad de su análisis de MS:
- Contaminación cruzada de jeringa más baja
- Reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
- Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,0066 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,17 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,72 mm |
| Incluye | Revestimiento ultrasuave |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,24 in |
| Tipo de producto | Aguja Diamond |
| Estilo de punta de aguja | LC |
| Mostrar más |