Learn More
Trajan™ Diamond LC Needles for 100 to 500μL Manual and Autosampler Syringes
Código de producto. 13177906
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,17 mm
0,37 mm
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,24 in
Incluye:
Revestimiento hidrófilo ultrasuave
Revestimiento hidrófobo ultrasuave
Revestimiento ultrasuave
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud de la aguja (imperial) Incluye unitSize
13177906 0,37 mm 2 in Revestimiento hidrófobo ultrasuave cada uno
13127906 0,37 mm 2 in Revestimiento hidrófilo ultrasuave cada uno
13117906 0,17 mm 2 in Revestimiento hidrófilo ultrasuave cada uno
13167906 0,17 mm 2 in Revestimiento hidrófobo ultrasuave cada uno
13147906 0,17 mm 2,24 in Revestimiento hidrófilo ultrasuave cada uno
13197906 0,17 mm 2,24 in Revestimiento hidrófobo ultrasuave cada uno
13127916 0,37 mm 2 in Revestimiento ultrasuave cada uno
13117916 0,17 mm 2 in Revestimiento ultrasuave cada uno
13147916 0,17 mm 2,24 in Revestimiento ultrasuave cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 13177906 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 0355223
El diseño de aguja extraíble garantiza que los niveles de contaminación cruzada se reduzcan incluso a niveles más bajos que los de las mejores jeringas de aguja fija disponibles. Las agujas para LC Diamons Trajan Scientific and Medical™ para las jeringas manuales y para muestreador automático de 10 a 50 μl están preparadas para MS y diseñadas para mejorar la sensibilidad de sus resultados de MS.
Mejorar la sensibilidad de su análisis de MS:
  • Contaminación cruzada de jeringa más baja
  • Reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 0,014 in
Diámetro exterior (imperial) 0,02 in
Diámetro interior (métrico) 0,37 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,72 mm
Incluye Revestimiento hidrófobo ultrasuave
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja Diamond
Estilo de punta de aguja LC
Para utilizar con (equipo) Jeringas manuales y de muestreador automático (de 100 a 500 μl)