Learn More
SGE™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC™ HPLC
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Opción de sellado de émbolo de PTFE para un funcionamiento suave sin fugas
- Adecuado para muestras de líquidos y gases, con émbolos reemplazables
- Las especificaciones de la jeringa se ajustan exactamente a los soportes de CTC para asegurar un ajuste adecuado y un funcionamiento fiable
- Codificado por colores para el volumen
- Cilindro de vidrio de borosilicato para mayor resistencia e inercia
- Agujas de acero inoxidable para mayor inercia, resistencia y resistencia a la corrosión
- El reverso detrás de la escala ayuda a la lectura rápida y precisa de la escala de la jeringa
- La brida trasera metálica proporciona estabilidad y resiste las fracturas
- La tapa metálica de la aguja en el cilindro de la jeringa protege y mejora la vida útil de la jeringa
Información de órdenes
Émbolo de repuesto disponible (Cat. de cat. 03-350-108).
Certifications
Cumple con las normativas RoHS 2011/65/EU (certificado incluido)
Especificaciones
Especificaciones
Calibre de aguja | 22 G |
Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,028 in |
Diámetro exterior (imperial) | 0,25 in |
Diámetro exterior (métrico) | 6,5 mm |
Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,72 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de líquidos de alto rendimiento |
Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos para HPLC |
Modelo | 50F-C/T-GT-LC |
Cantidad | Unidad |
Mostrar más |
Título del producto
SGE™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC™ HPLC >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido