Learn More
SGE™ Empalmes de reducción de grafito al 15 %/Vespel™ al 85 %
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
Marca:  SGE™ 072659
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12776348
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
  • Temperatura máxima: 300 °C (572 °F)
  • Se debe volver a apretar después de los ciclos de temperatura iniciales
  • No se puede reutilizar
  • Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
Especificaciones
Especificaciones
Empalme de reducción
GC
0,12 in
Agilent HP, Perkin Elmer, cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MS) Varian, usar con tuercas largas SSNE Swagelok y SGE de 1,58 cm (0,0625 pulgadas)
0,03 cm
0,0118 in
0,37 cm
0,32 cm
15 % grafito/85 % vespel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SGE™ Empalmes de reducción de grafito al 15 %/Vespel™ al 85 % > Empalme reductor; para columnas con DI: 0,3mm; L x An: 3,7 x 3,2mm
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt