Learn More
SGE™ Empalmes de reducción de grafito al 15 %/Vespel™ al 85 %
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
Marca:  SGE™ 072663
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12663016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
  • Temperatura máxima: 300 °C (572 °F)
  • Se debe volver a apretar después de los ciclos de temperatura iniciales
  • No se puede reutilizar
  • Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
Especificaciones
Especificaciones
Empalme de reducción
GC
0,12 in
Agilent HP, Perkin Elmer, cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MS) Varian, usar con tuercas largas SSNE Swagelok y SGE de 1,58 cm (0,0625 pulgadas)
0,02 cm
0,0078 in
0,37 cm
0,32 cm
15 % grafito/85 % vespel
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SGE™ Empalmes de reducción de grafito al 15 %/Vespel™ al 85 % > Empalme reductor; para columnas con DI: 0,4 mm; L x An: 3,7 x 3,2mm