Learn More
Cytiva Medios de intercambio de cationes de flujo rápido Sepharose™
Se utiliza para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales. Los medios de intercambio de cationes de flujo rápido Cytiva CM Sefarosa™ están compuestos de partículas entrecruzadas del 6 % de agarosa con grupos de intercambio de cationes débiles de carboximetil (CM).
Marca: Cytiva 17-0719-10
92.15 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
Se utiliza para separaciones de proteínas preparativas en aplicaciones de investigación e industriales.Los medios de intercambio de cationes CM Sefarosa™ Fast Flow Cytiva están compuestos de microesferas de agarosa entrecruzada al 6 % con grupos de intercambio de cationes débiles de carboximetil (CM).
- La matriz de base hidrofílica garantiza niveles bajos de enlaces no específicos a niveles bajos de impurezas derivadas de células huésped en el grupo de elución
- Compuestos de partículas de agarosa entrecruzada al 6 %
- Reproducible
- Parte de la plataforma de intercambio iónico de flujo rápido Sepharose
- Alta estabilidad química que permite aplicar protocolos de limpieza «in situ» (CIP) y desinfección probados
- Disponible en una amplia gama de herramientas de desarrollo de procesos preempaquetadas
SP Sepharose:
- Ligando: Sulfopropyl
- Tipo de intercambiador de iones: Fuerte intercambio catiónico
- Capacidad iónica: 0,18 a 0,25 mmol de H+/ml de medio
- Capacidad de unión: 70 mg de ribonucleasa A/ml de medio
- Ligando: Carboximetil
- Tipo de intercambiador de iones: Intercambiador de cationes débil
- Capacidad iónica: 0,09 a 0,13 mmol de HL+/ml de medio
- Capacidad de unión: 50 mg de ribonucleasa A/ml de medio
Se utiliza habitualmente para la captura y purificación intermedia de amplio rango de productos biofarmacéuticos aprobados
Especificaciones
50 mg ribonucleasa A/ml de medio | |
45 - 165 μm | |
25 ml |
Medio de flujo rápido CM Sepharose | |
De 4 a 13 |
Seguridad y manipulación
- CM Sepharose Fast Flow, 25 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31