missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Columna HPLC semipreparativa, ORDEN PERSONALIZADO (7,0 mm, 7,8 mm, 10 mm de D. I.)

Los avances tecnológicos en química de polímeros modernos ahora ofrecen una columna más resistente con unas eficiencias de separación excepcionalmente mayores que las anteriores.

Marca:  Hamilton™ 79642

Código de producto. 12316509

  • 3040.00€ / cada uno

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Hoja de especificaciones

  • Modo de separación – Fase reversa, Intercambio de aniones, Intercambio de cationes, Exclusión de iones
  • Fase estacionaria – (Elija una fase)
  • Formato – Columna para HPLC
  • Diámetro interior de los componentes – 7,0 mm, 7,8 mm, 10 mm
  • Longitud de los componentes – (Elija una longitud)
  • Tamaño de partículas – (Elija un tamaño de partícula)
  • Material de los materiales – Acero inoxidable
Especificaciones

Especificaciones

7,0, 7,8, 10 mm (Longitud personalizada)
Columna para HPLC
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Hamilton™ Columna HPLC semipreparativa, ORDEN PERSONALIZADO (7,0 mm, 7,8 mm, 10 mm de D. I.) >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado