Learn More
Kartell™ Fórceps de POM, 250 mm amarillo
Utilice estos fórceps para una variedad de aplicaciones de laboratorio. Los fórceps amarillos con resorte automático Kartell™ están fabricadas con POM para una excelente estabilidad.
19.25€ - 72.75€
Especificaciones
N.° por paquete | 5/paquete |
---|---|
Material | Polioximetileno |
Tipo de producto | Pinzas |
Tipo | Pinzas |
Descripción | Fórceps amarillo |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10294751
|
Kartell™
0050000 |
118 mm |
19.25€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10683472
|
Kartell™
0050300 |
253 mm |
72.75€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Amarillo
- Resorte automático con extremos redondeados
- Fabricado con POM
Especificaciones
5/paquete | |
Pinzas | |
Fórceps amarillo |
Polioximetileno | |
Pinzas |