Learn More
Kartell™ Fórceps de POM, 250 mm amarillo
Utilice estos fórceps para una variedad de aplicaciones de laboratorio. Los fórceps amarillos con resorte automático Kartell™ están fabricadas con POM para una excelente estabilidad.
Marca: Kartell™ 0050300
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Description
- Esterilizable en autoclave
- Amarillo
- Resorte automático con extremos redondeados
- Fabricado con POM
Specifications
5/paquete | |
253 mm | |
Pinzas |
Polioximetileno | |
Pinzas | |
Fórceps amarillo |