Learn More
Kartell™ Fórceps de POM, 250 mm amarillo
Código de producto. 10294751
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
118 mm
253 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10294751 118 mm 5 PCS
10683472 253 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10294751 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0050000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos fórceps para una variedad de aplicaciones de laboratorio. Los fórceps amarillos con resorte automático Kartell™ están fabricadas con POM para una excelente estabilidad.
  • Esterilizable en autoclave
  • Amarillo
  • Resorte automático con extremos redondeados
  • Fabricado con POM
Especificaciones
N.° por paquete 5/paquete
Material POM
Longitud (métrico) 118 mm
Tipo de producto Pinzas
Tipo Pinzas
Descripción Fórceps amarillo