Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A1240SS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
15,4 L | |
Sellado automático | |
Sí | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
Tyvek | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Hasta 125 °C | |
Autoclave Bag | |
102 cm | |
30,5 cm | |
Autoclave Bag |
522 oz | |
Certificado de conformidad | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Indicador de esterilización por vapor | |
No estéril | |
Sí | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Hasta 250 °F | |
5,30 mil | |
40 in | |
12 in | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide > Bolsa para autoclave de sellado automático; anchura (sistema imperial): 12 pulgadas; longitud (sistema imperial): 40 in
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido