Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
The Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marca: Keystone Cleanroom Products 6STK1848SS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Autoclavable | |
24.1 L | |
Self-seal | |
Single-use | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
Tyvek | |
0.13 mm | |
Hasta 125 °C | |
48 x 18 in | |
122 cm | |
46 cm |
6.38 gal. | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Indicador de esterilización por vapor | |
No estéril | |
Hasta 250 °F | |
5,3 mil | |
48 in | |
18 in | |
Autoclave Bag |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide > Dimensions (L x W): 48 x 18 in.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido