Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30020144 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 16 in
12 x 16 in
14 x 14 in
16 x 14 in
16 x 16 in
18 x 14 in
20 x 14 in
20 x 16 in
20 x 18 in
20 x 20 in
24 x 14 in
24 x 16 in
24 x 18 in
24 x 20 in
24 x 22 in
26 x 14 in
26 x 15 in
30 x 16 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 16 in
32 x 18 in
32 x 20 in
36 x 14 in
36 x 16 in
36 x 18 in
36 x 20 in
38 x 14 in
38 x 16 in
40 x 14 in
40 x 18 in
40 x 20 in
43 x 15 in
44 x 16 in
44 x 20 in
46 x 20 in
48 x 14 in
48 x 16 in
48 x 18 in
48 x 20 in
54 x 18 in
70 x 18 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. 30020144
Marca: Keystone Cleanroom Products 6STK1630SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (imperial) 3.52 gal.
Capacidad (métrico) 13.3 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Self-seal
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.13 mm
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Dimensiones (L x An) 30 x 16 in
Longitud (imperial) 30 in
Longitud (métrico) 76 cm
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 41 cm
Tipo de producto Autoclave Bag