Learn More
Solución estándar de selenio, para AAS, 1 mg/ml se en 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-220872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 mL, 100 ML
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Se in 10% HCl
Envase Frasco de plástico
CAS 7782-49-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Densidad 4.81
Forma física Solución
Fórmula molecular Se
Concentración 995 to 1005 μg/mL of Se in 10% HCl (20°C)
Número MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Índice Merck 14, 8431
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Se]
Nombre IUPAC selenio
Peso molecular (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:27568
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.96
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenium standard solution, 1 mg/ml Se in 10% HCl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estándar de selenio, para AAS, 1 mg/ml se en 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals >