Learn More
Solución estándar de selenio, para AAS, 1 mg/ml se en 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10072600
Solución estándar de selenio, para AAS, 1 mg/ml se en 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
500 mL, 500 ML
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
Código de producto. 10072600
Marca: Thermo Scientific Acros 196285000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Se in 10% HCl
Envase Frasco de plástico
CAS 7782-49-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Densidad 4.81
Forma física Solución
Fórmula molecular Se
Concentración 995 to 1005 μg/mL of Se in 10% HCl (20°C)
Número MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Índice Merck 14, 8431
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Se]
Nombre IUPAC selenio
Peso molecular (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:27568
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.96
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0470814 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto196285000,196281000
Número de loteA0449906 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/07/2024 Código de producto196285000,196281000
Número de loteA0461046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2024 Código de producto196285000,196281000
Número de loteA0460493 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/02/2024 Código de producto196285000,196281000
Número de loteA0410402 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Código de producto196285000,196281000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenium standard solution, 1 mg/ml Se in 10% HCl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estándar de selenio, para AAS, 1 mg/ml se en 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals >