Learn More
Solución estándar de plasma de selenio, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Código de producto.: 11341409
Solución estándar de plasma de selenio, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11341409
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. 11341409
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013845.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Se 1000μg/mL | CAS: 7697-37-2 | HNO3 | 63.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium
Nombre de nota plasma standard solution
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %, selenio:0,15 %, agua:94,9%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1545753 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/04/2025 Código de producto013845.AP,013845.AE,013845.AD
Número de lote1542100 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Código de producto013845.AP,013845.AE,013845.AD
Número de lote1542101 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Código de producto013845.AP,013845.AE,013845.AD
Número de lote1524707 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Código de producto013845.AP,013845.AE,013845.AD
Número de lote1524488 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/02/2025 Código de producto013845.AP,013845.AE,013845.AD
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenium, plasma standard solution, Specpure, Se 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estándar de plasma de selenio, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >