Learn More
Estándar de especiación de selenio VI para ICP, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Se+4 | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Selenium IV Speciation Standard |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Cantidad | 30 mL |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Técnica | ICP-MS |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo de solución | Standard Solution |
Tipo | ICP/ICP-MS Standard |
Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Estándar de especiación de selenio VI para ICP, SPEX CertiPrep™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido