Learn More
Óxido de selenio(IV), 99,8%, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
39.90€ - 1425.00€
CAS | 7446-08-4 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Se |
Peso molecular (g/mol) | 110.97 |
Número MDL | MFCD00003562 |
Clave InChI | JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 |
PubChem CID | 24007 |
SMILES | O=[Se]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10266540
|
Thermo Scientific Acros
200000100 |
10 g | Frasco de vidrio |
39.90€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10665082
|
Thermo Scientific Acros
200001000 |
100 g | Frasco de vidrio |
115.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10480281
|
Thermo Scientific Acros
200005000 |
500 g | Frasco de vidrio |
381.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11964121
|
Thermo Scientific Acros
200000025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
1425.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7446-08-4 | |
110.97 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
24007 |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
O=[Se]=O |
Specifications
Selenium(IV) oxide | |
7446-08-4 | |
Polvo | |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
15,8571 | |
Solubility in water: 38.4 g/100mL (14°C). Other solubilities: 1.11 parts/100 parts acetic acid (13.9°C), 10.16 parts/100 parts methanol (11.8°C), 6.67 parts/100 parts 93% ethanol (14°C), 4.35 parts/100 parts acetone (15.3°C) | |
O=[Se]=O | |
110.97 | |
110.96 | |
base de trazas de metales |
315.0°C | |
De blanco a beige | |
70 to 71.5% Se | |
SeO2 | |
01,992; 02,360; 03,245; 04,422; 05,575; 06,509; 08,439; 09,409; 10,345; 11,96; 13,272; 14,177; 15,89; 17,312 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
Dióxido de selenio | |
24007 | |
99.8% |
Safety and Handling
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-194-7
- Selenium(IV) oxide
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.