Learn More
Óxido de selenio (IV), 99,4 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
65.55€ - 240.00€
CAS | 7446-08-4 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Se |
Peso molecular (g/mol) | 110.97 |
Número MDL | MFCD00003562 |
Clave InChI | JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 |
PubChem CID | 24007 |
SMILES | O=[Se]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11311739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012358.22 |
100 g |
65.55€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11321739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012358.36 |
500 g |
240.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is used in the manufacture of other selenium compounds. Selenium dioxide is an oxidizing agent mostly used in the allylic oxidation of alkenes to produce allylic alcohols. It is used in creating colorless glass and toner in photographic developing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7446-08-4 | |
110.97 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
24007 |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
O=[Se]=O |
Especificaciones
Selenium(IV) oxide | |
7446-08-4 | |
Polvo | |
O2Se | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
Dióxido de selenio | |
24007 | |
Odorless |
340°C to 350° (sublimation) | |
Blanco | |
99.4% (Metals Basis) | |
MFCD00003562 | |
Partially soluble in water,methanol,ethanol,and acetone. Soluble in concentrated sulfuric acid. | |
O=[Se]=O | |
110.97 | |
110.96 | |
3.95 g/cm3 at 20°C |
Seguridad y manipulación
No comer, beber ni fumar durante su utilización.En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.Evitar su liberación al medio ambiente.
P201-P202-P261-P262-P264b-P270-P280-P285-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P363-P501c
H301-H310+H330-H314-H341-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:6.1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-194-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VS8575000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Selenium (IV) oxide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Selenium dioxide