Learn More
Thermo Scientific™ Selective Protease-Activated Receptor 4 (PAR4)Agonist
Para aplicaciones de biología molecular y celular
62.08€ - 232.00€
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común AYPGKF-NH2
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 680.80
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15460667
Ver documentos
Thermo Scientific™
J66921.M^
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15450667
Ver documentos
Thermo Scientific™
J66921.#0
5 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
-30°C to -10°C
680.80
RUO - research use only
AYPGKF-NH2
Solid
Selective Protease-Activated Receptor 4 (PAR4) Agonist
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific™ Selective Protease-Activated Receptor 4 (PAR4)Agonist