Learn More
Novex™ SelectFX™ Alexa Fluor™ 488 Endoplasmic Reticulum Labeling Kit, for fixed cells
Kit de etiquetado del retículo endoplásmico SelectFX™ Alexa Fluor™ 488, para células fijas
Marca:  Novex™ S34200
Código de producto. 10443062
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
El kit de etiquetado del retículo endoplásmico SelectFX™ Alexa Fluor™ 488 proporciona todos los reactivos necesarios para etiquetar el retículo endoplásmico en células fijas. Para detectar el ER, el kit utiliza un anticuerpo primario dirigido contra la proteína asociada al RE de isomerasa de disulfuro (PDI) y un anticuerpo secundario etiquetado con colorante Alexa Fluor™ 488. La fluorescencia se puede observar mediante los mismos filtros ópticos utilizados para la fluoresceína. El kit también incluye reactivos de fijación celular y de permeabilización, y protocolos para la preparación y tinción de células de mamíferos.
Atributos del kit:
  • Aplicaciones: La aplicación validada para el kit de etiquetado del retículo endoplásmico SelectFX™ Alexa Fluor™ 488 es la tinción de retículo endoplásmico.
  • Formato: Portaobjetos
  • Método de detección: Microscopía de fluorescencia
  • Tamaño de producto: Un solo kit
    La red de membranas plegadas que comprende el retículo endoplásmico (ER) en todas las células eucariotas, de media constituye más de la mitad de la membrana total en células animales. Los túbulos ramificados y los sacos aplanados del RE se presentan de dos formas: membrana unida por ribosomas (RE rugoso) o no unida por ribosomas (RE liso). El RE tiene un papel central en la síntesis de lípidos y proteínas, la formación de chaperones y el plegamiento de proteínas, y la homeostasis del calcio. El plegado anormal de proteínas en el RE está implicado en una serie de enfermedades, incluyendo la fibrosis quística y la enfermedad de Alzheimer.
    El kit de etiquetado del retículo endoplásmico SelectFX™ Alexa Fluor™ 488 proporciona todos los reactivos necesarios para etiquetar el RE en células fijas. Para detectar el RE, el kit utiliza un anticuerpo primario dirigido contra la proteína isomerasa de disulfuro asociada al RE (PDI) y un anticuerpo secundario etiquetado con colorante Alexa Fluor™ 488; la fluorescencia se observa utilizando filtros de fluoresceína estándar. El kit también incluye reactivos de fijación celular y de permeabilización, y protocolos para la preparación y tinción de células de mamíferos.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Portaobjetos
    1 kit
    Alexa Fluor™, SELECTFX™
    Colorantes Alexa Fluor
    Microscopio de fluorescencia
    Fluorescente
    Temperatura ambiente
    Kit de etiquetado de retículo endoplásmico
    Documentos
    One moment while we fetch your results.
    Certificados
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    Novex™ SelectFX™ Alexa Fluor™ 488 Endoplasmic Reticulum Labeling Kit, for fixed cells > 1 Kit