Learn More
MedChemExpress SDV-Exendin-3/4
MedChemExpress SDV-Exendin-3/4 is a 32-amino acid peptide.
Marca: MedChemExpress HY-P1227
Especificaciones
95.96% | |
Neuroscience-Neuromodulation | |
Peptides | |
Room temperature |
Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) | |
3443.87 g/mol | |
1 mg |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.