Learn More
Nitrato de escandio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11356268
Nitrato de escandio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356268
5 g, 5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11356268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011221.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107552-14-7 | N3O9Sc | 230.968 g/mol
Scandium(III) nitrate hydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in the optical coatings, electronic ceramics and laser industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107552-14-7
Fórmula molecular N3O9Sc
Peso molecular (g/mol) 230.968
Número MDL MFCD00011220
Clave InChI DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt
PubChem CID 166818
Nombre IUPAC escandio(3+);trinitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) nitrate hydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1477
Índice Merck 14,8392
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.97 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteM13L041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Código de producto011221.03,011221.06
Número de loteW16K004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2024 Código de producto011221.03,011221.06
Número de loteT15K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2024 Código de producto011221.03,011221.06
Número de loteN05K048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/02/2024 Código de producto011221.03,011221.06
Número de loteU08J040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2023 Código de producto011221.03,011221.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de escandio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals >