Learn More
Nitrato de escandio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
135.00€ - 463.00€
CAS 107552-14-7
Fórmula molecular N3O9Sc
Número MDL MFCD00011220
Clave InChI DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium saltMostrar másMostrar menos
PubChem CID 166818
Nombre IUPAC escandio(3+);trinitrato
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11374779
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
067104.03
1 g
135.00€
1 g
11384779
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
067104.06
5 g
463.00€
5 g
Descripción
Descripción
Scandium(III) nitrate hydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in the optical coatings, electronic ceramics and laser industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272-H315-H319-H335
Puede agravar un incendio;
oxidante.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITRATOS, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 236-701-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de escandio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals