Learn More
Brady™ Inserto de Multitag de polipropileno Scafftag
Inserts for Multitag™ System.
Marca: Brady™ 806743
105.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Inserts for Multitag™ System.
Especificaciones
| Inserto de etiquetas múltiples | |
| Negro sobre amarillo, blanco sobre verde | |
| EQUIPMENT INSPECTION RECORD | |
| 6.46 in. | |
| 50 Multitag Inserts | |
| De−10 ° a +90 °C | |
| 1.97 in. |
| MUL-GB-EITL-STD-50 | |
| Polipropileno | |
| Insertos para sistema Multitag™ | |
| 164 mm | |
| 50 paquete | |
| 0,5 mm | |
| 50 mm |
Título del producto
Brady™ Inserto de Multitag de polipropileno Scafftag > Cantidad: 50/paquete
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido