Learn More
Brady™ Kit MK1 de inserto de polipropileno con soporte de nailon Scafftag
Scafftag™ is a complete scaffold management system comprising durable, high visibility, weatherproof holders and inserts and fits all standard scaffolding.
Marca: Brady™ 806755
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estaciones de etiquetas sin adhesivo
- 10 soportes Scafftag MK1, 20 insertos Scafftag MK1 insertos, 1 bolígrafo
Especificaciones
Kit MK1 | |
Negro sobre amarillo, blanco sobre verde | |
ERECTION & INSPECTION RECORD | |
14.06 in. | |
10 soportes Scafftag MK1, 20 insertos Scafftag MK1 insertos, 1 bolígrafo | |
23°F to +149°F | |
0,5 mm | |
91 mm |
SCAF-STSH-A | |
Polipropileno | |
Andamiaje | |
357 mm | |
1 unidad | |
De−5 ° a +65 °C | |
3.58 in. |
Título del producto
Brady™ Kit MK1 de inserto de polipropileno con soporte de nailon Scafftag > Color: Rojo sobre blanco, soporte de nailon
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido