Learn More
Testo™ Registrador de datos Saveris 2-T3
El sistema de registro de datos Wi-Fi Testo Saveris 2-T3 es una solución fácil, versátil y segura para medir y monitorizar valores de temperatura.El sistema consta de al menos un registrador de datos Wi-Fi y una licencia para la nube de Testo (almacenamiento de datos en línea).
Marca:  Testo™ 0572 2033
Código de producto. 15980237
  • 400.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Descripción
  • Mide y registra de forma fiable los valores de temperatura
  • Equipado con dos conexiones de sonda de temperatura TC externa
  • Acepta dos sondas de termopar conectables (tipo K, J o T, se venden por separado)
  • Pantalla grande de fácil lectura
  • Transmite automáticamente datos a través de redes Wi-Fi de 2,4 GHz a la nube Testo
  • Almacena hasta 10 000 valores de temperatura por canal
  • La velocidad de medición se puede ajustar de 5 segundos a 24 horas
  • Envía alarmas por correo electrónico o SMS cuando se infringen los valores límite
  • Los datos de medición siempre están disponibles en cualquier smartphone, tablet o PC con capacidad para conectarse a Internet
  • La carcasa IP65 resistente es adecuada para cualquier tipo de entorno
  • Funciona con baterías AA estándar, con una vida útil de 24 meses
  • Intervalo de medición:De -195 °C a +1350 °C
  • Exactitud:±(0,5 + 0,5 % de mv) °C
  • Resolución:0,1 °C
Especificaciones
Especificaciones
Correo electrónico, SMS
24 meses
Equipado con dos conexiones de sonda de temperatura TC externa
(0,9 + 0,5 % de mv)°F/(0,5 + 0,5 % de mv)°C
De -195 °C a +1350 °C
AA
Cable micro USB, soporte de pared con bloqueo, 4 pilas AA, manual de instrucciones, documento de calibración de fábrica
Almacenamiento en la nube Testo
0,1 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Testo™ Registrador de datos Saveris 2-T3 > Registrador de datos Wi-Fi Saveris; intervalo de temperatura:De -195 °C a 1350 °C; baterías:AA